Documenti fondamentali
729078
Sigma-Aldrich
3,4-Ethylenedithiothiophene
Sinonimo/i:
3,4-Ethylenedithiothiophene, 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dithiine, 3,4-Ethylenedisulfanylthiophene, EDTT
Scegli un formato
1 G
231,00 €
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
231,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.685
Densità
1.374 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CSc2cscc2S1
InChI
1S/C6H6S3/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1/h3-4H,1-2H2
HPGNGICCHXRMIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4-Ethylenedithiothiophene (EDTT) is a dithiin based conducting polymer that is a sulfur analog of 3,4-ethylendioxythiophene (EDOT) that is majorly used in optoelectronic and electrochemical devices.[1][2]
Applicazioni
EDTT can be electrochemically oxidized in acetonitrile to form poly(EDTT) films on the surface of the electrodes, which can be used in the fabrication of organic light emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaics (OPVs).[1][3][4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mathieu, T.; et al.
Macromolecules, 38, 6806-6812 (2005)
Functionalized 3, 4-ethylenedithiathiophenes (EDTTs) as building blocks for poly (3, 4-ethylenedithiathiophene)(PEDTT) derivatives.
Blanco R, et al.
Tetrahedron Letters, 49(13), 2056-2059 (2008)
Randriamahazaka, H.; Sini, G.; Tran Van, F.
The Journal of Physical Chemistry C, 111, 4553-4560 (2007)
Redox doping behaviour of poly (3, 4-ethylenedithiothiophene)-The counterion effect.
Domagala W, et al.
Optical Materials, 33(9), 1405-1409 (2011)
Electrosynthesis of poly (3, 4-ethylenedithiathiophene) in an ionic liquid and its electrochemistry and electrochromic properties.
Lu B, et al.
Electrochimica Acta, 106(9), 201-208 (2013)