Documenti fondamentali
729019
Sigma-Aldrich
Trichloroacetamide-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2,2,2-Trichloroacetamide-15N
About This Item
Formula condensata:
Cl3CCO15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
crystals
P. ebollizione
238-240 °C (lit.)
Punto di fusione
139-141 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2]C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)/i6+1
UPQQXPKAYZYUKO-PTQBSOBMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)