Documenti fondamentali
8.18672
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloroacetamide
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2-Dichloroacetamide
Scegli un formato
100 G
35,50 €
500 G
74,60 €
35,50 €
Spedizione prevista il20 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
35,50 €
500 G
74,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
211-674-2
NACRES:
NA.22
35,50 €
Spedizione prevista il20 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystals
Punto di fusione
96-99 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3