Documenti fondamentali
26564
Sigma-Aldrich
Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
PyCloP
Scegli un formato
25 G
335,00 €
335,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
335,00 €
About This Item
Formula condensata:
C12H24ClN3P · PF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.73
Beilstein:
6842341
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
335,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24ClN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for:
Peptide coupling reactions and synthesis of coupling reagents
Sequence selective peptide recognition
Synthesis of condensing reagents
Synthesis of heterocyclic β-sheet ligands
Altre note
Crystalline reagent for peptide coupling of N-alkylated N-Fmoc and N-Z amino acids in high yield and without racemization.
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J. Coste et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2437-2437 (1994)