Documenti fondamentali
728187
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-propyn-1-one
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Phenylpropynone, Ethynyl phenyl ketone
Scegli un formato
250 MG
259,00 €
259,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
259,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.14
Beilstein:
606216
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
259,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
lumps
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H6O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
JITPLZPWKYUTDM-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
L Jaenicke et al.
European journal of biochemistry, 138(2), 319-325 (1984-01-16)
3-Oxo-3-phenylpropyne and 3-oxo-3-phenylpropene were synthesized as active-site-directed irreversible inhibitors of the bitter almond hydroxynitrile lyase (EC 4.1.2.10), an FAD-protein. The substrate and competitors (e.g. benzoate) decrease the rate of the inhibitor-mediated deactivation of the enzyme. By excess addition of either
Unsaturated lactones; researches on acetylenic compounds; a new route to growth-inhibitory alpha beta-ethylenic gamma- and delta-lactones.
L J HAYNES et al.
Journal of the Chemical Society, 954-957 (1946-10-01)