Documenti
78976
Sigma-Aldrich
(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-α-Ethynylbenzyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Beilstein:
3195857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352003
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −28±2°, c = 3.2% in chloroform
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥96:4 (HPLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.551
Densità
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H](C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H/t9-/m1/s1
UIGLAZDLBZDVBL-SECBINFHSA-N
Avvertenza
may discolor to yellow during storage
Altre note
Chiral building block; synthesis of substituted allenes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3726-3726 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 1103-1103 (1983)
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 2194-2194 (1982)