Documenti fondamentali
726346
Sigma-Aldrich
(R,S)-3-Benzyloxy-2-methylpropionaldehyde
≥95%
Sinonimo/i:
(R,S)-3-(Benzyloxy)-2-methylpropanal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Beilstein:
2504211
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(COCc1ccccc1)C=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(7-12)8-13-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-7,10H,8-9H2,1H3
XYUPRHVYEKOWCD-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)