Documenti fondamentali
725293
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
97%
Sinonimo/i:
Pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
148-154 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-4-7-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
MSPOSRHJXMILNK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)