Documenti fondamentali
725234
Sigma-Aldrich
N-(4-tert-Butylphenyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
97%
Sinonimo/i:
N-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-methanesulfonamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13F6NO4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
108-112 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F6NO4S2/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)19(24(20,21)11(13,14)15)25(22,23)12(16,17)18/h4-7H,1-3H3
JSAPQUASEXOFNZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of spirastrellolide F methyl ester
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)