Documenti fondamentali
724297
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloro-5-nitropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
51-56 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-8-5(4)7/h1-2H
XLPDVAVQKGDHNO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)