721344
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
72-76 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)10-6-8-14(5)9-7-10/h6H,7-9H2,1-5H3
SQMVRFXDBRYXFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3