Documenti fondamentali
720836
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Sinonimo/i:
2-Methyl-2H-indazol-6-ylboronic acid
Scegli un formato
250 MG
111,30 €
111,30 €
Prezzo di listino159,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
111,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
111,30 €
Prezzo di listino159,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Punto di fusione
105-110 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1cc2ccc(cc2n1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-5-6-2-3-7(9(12)13)4-8(6)10-11/h2-5,12-13H,1H3
JADBVQWCMHPPQA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)