Documenti fondamentali
724017
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
1H-Indazol-5-yl-5-boronic acid, Indazole-5-boronic acid
Scegli un formato
250 MG
128,00 €
1 G
272,00 €
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
128,00 €
1 G
272,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
175-180 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4,11-12H,(H,9,10)
CLVPGJWAMIADSY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of thieno[3,2-d]pyrimidines as Tpl2 kinase inhibitors
  • Synthesis of pyridinyl benzonaphthyridinones as mTOR inhibitors for the treatment of cancer
  • Novel bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
  • Preparation of diazabicycloheptanes as α7 neurinal nicotinic receptor affectors
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives with tyrosine and phosphinositide kinase inhibitory activity
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)