718114
Manganese(II) chloride bis(lithium chloride) complex solution
0.5 M in THF, density: 0.956 g/mL at 25 °C
Sinonimo/i:
Lithium tetrachloromanganate(II) solution, Lithium chloromanganate(II), Lithium manganese chloride, Manganese(II) chloride bis(lithium chloride) complex solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: manganese
reagent type: catalyst
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.956 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].Cl[Mn--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.Mn/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
VJOUQNFWQPCDPE-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Reactant for:
- Transmetalation reactions
- Nickel-imidazolium carbene-catalyzed coupling reactions
Reagent for the preparation of Rieke manganese
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup