Documenti fondamentali
717649
Sigma-Aldrich
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
166-170 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(B(O)O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-7-2-3-8(9(11)12)6(4-7)5-10/h2-5,11-12H,1H3
ZSSNGMFKYFBOAG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)