681482
2-(Allyldimethylsilyl)pyridine
90%
Sinonimo/i:
Allyldimethyl(2-pyridyl)silane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5046
Densità
0.913 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(CC=C)c1ccccn1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-4-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11-10/h4-8H,1,9H2,2-3H3
WIRIPVDRZYVTCG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
160.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter