Documenti fondamentali
709832
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
≥95%
Scegli un formato
1 G
57,20 €
57,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
57,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
57,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
123-127 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-4,11-12H
GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Applicazioni
  • Undergoes unprecedented tautomeric rearrangement in solution
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)