717223
11-(1H-pyrrol-1-yl)undecane-1-thiol
96%
Sinonimo/i:
PUT, 1H-Pyrrole-1-undecanethiol
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.506
Densità
0.928 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
SCCCCCCCCCCCn1cccc1
InChI
1S/C15H27NS/c17-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-16-13-9-10-14-16/h9-10,13-14,17H,1-8,11-12,15H2
JJDNIFVXOIKYCT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.