Documenti fondamentali
739294
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanethiol hydrochloride
technical grade
Sinonimo/i:
(3-Mercaptopropyl)ammonium chloride
Scegli un formato
250 MG
164,00 €
500 MG
272,00 €
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
164,00 €
500 MG
272,00 €
About This Item
Formula condensata:
C3H10ClNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Stato
solid
Punto di fusione
80-85 °C
Stringa SMILE
Cl.NCCCS
InChI
1S/C3H9NS.ClH/c4-2-1-3-5;/h5H,1-4H2;1H
GMEDUXHKSSWXSL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Amino-1-propanethiol hydrochloride (APT) is an aminoalkylthiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) of amine terminated alkanethiol. It can be used to form a spacer layer that provides a gap between the metal surface and nanoparticles.[1][2]
Applicazioni
APT can be used to form a plasmonic tunneling gap through coulomb blockage which can be potentially used in high-speed switching devices.[3][4][5] It can also form a SAM on gold nanorods(AuNR) for controlled spacing and photon absorption in photovoltaic and other photo-sensors based devices.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Switchable Metal-Insulator Phase Transition Metamaterials
Hajisalem G, et al.
Nano Letters, 17(5), 2940-2944 (2017)
Potential High-Speed Switching Nano-Device with Sub-Nanometer Gaps
2018 IEEE 13th Nanotechnology Materials & Devices Conference, 22(8), 1-4 (2018)
Large scale solution assembly of quantum dot-gold nanorod architectures with plasmon enhanced fluorescence
Nepal D, et al.
ACS Nano, 7(10), 9064-9074 (2013)
Effect of surface roughness on self-assembled monolayer plasmonic ruler in nonlocal regime.
Hajisalem G, et al.
Optics Express, 22(8), 9604-9610 (2014)
Coulomb Blockade Plasmonic Switch.
Xiang D, et al.
Nano Letters, 17(4), 2584-2588 (2017)
Articoli
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.