Documenti fondamentali
716774
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-1-(((2S,5S)-2,5-Dimethylpyrrolidin-1-yl)methylene)-2,5-dimethylpyrrolidinium tetrafluoroborate
97%
Sinonimo/i:
Bis[(2S,5S)-dimethyl-1-pyrrolidinyl]methylium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H25BF4N2
Peso molecolare:
296.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D −67.0°, c = 0.5 in chloroform
Punto di fusione
112-118 °C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.C1C[C@@H](N(\C=[N+]2/[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H33N2.BF4/c1-5-13-26(14-6-1)30-21-22-31(27-15-7-2-8-16-27)34(30)25-35-32(28-17-9-3-10-18-28)23-24-33(35)29-19-11-4-12-20-29;2-1(3,4)5/h1-20,25,30-33H,21-24H2;/q+1;-1/t30-,31-,32-,33-;/m1./s1
RKLHUHRTFDXZEQ-ZNOPIPGTSA-N
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)