Documenti fondamentali
713163
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate
98%
Scegli un formato
50 G
442,00 €
442,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
442,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16BF4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
442,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (T)
98%
Stato
powder
Impurezze
≤0.5% water
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BF4/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
LAGDCVJRCOKWTN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)