Documenti fondamentali
716588
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
97%
Scegli un formato
1 G
25,50 €
25,50 €
Prezzo di listino51,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
25,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
25,50 €
Prezzo di listino51,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
108-113 °C
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)n1
InChI
1S/C7H7ClN2O2/c1-4-3-5(6(11)12-2)10-7(8)9-4/h3H,1-2H3
ZNPORLVPCMFKOR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)