Documenti
716421
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
4-Bromosalicylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
216-217 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
FYAKLZKQJDBBKW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3