Documenti fondamentali
I10600
Sigma-Aldrich
5-Iodosalicylic acid
technical grade
Scegli un formato
25 G
41,23 €
41,23 €
Prezzo di listino58,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
41,23 €
About This Item
Formula condensata:
IC6H3(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
41,23 €
Prezzo di listino58,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Punto di fusione
189-191 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Luís Gales et al.
Biochimica et biophysica acta, 1784(3), 512-517 (2007-12-25)
Transthyretin (TTR) is a plasma homotetrameric protein associated with senile systemic amyloidosis and familial amyloidotic polyneuropathy. In theses cases, TTR dissociation and misfolding induces the formation of amyloidogenic intermediates that assemble into toxic oligomeric species and lead to the formation