Documenti fondamentali
716049
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(mercaptomethyl)biphenyl
97%
Sinonimo/i:
[1,1′-Biphenyl]-4,4′-dimethanethiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
148-152 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
SCc1ccc(cc1)-c2ccc(CS)cc2
InChI
1S/C14H14S2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8,15-16H,9-10H2
XFHIDPOTWOFDEM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jianli Zhao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(24), 4986-4990 (2015-12-01)
Incorporating single-electron tunneling (SET) of metallic nanoparticles (NPs) into modern electronic devices offers great promise to enable new properties; however, it is technically very challenging due to the necessity to integrate ultrasmall (<10 nm) particles into the devices. The nanosize
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.