Documenti fondamentali
715522
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
97%
Scegli un formato
100 MG
77,00 €
77,00 €
Prezzo di listino110,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
77,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
77,00 €
Prezzo di listino110,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +17.0°, c = 0.5 in chloroform
Punto di fusione
48-53 °C
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
CN[C@@H]([C@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)