Documenti fondamentali
404411
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine
98%
Sinonimo/i:
(R,R)-Jacobsen’s ligand
Scegli un formato
1 G
52,10 €
5 G
203,00 €
52,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
52,10 €
5 G
203,00 €
About This Item
Formula condensata:
[[(CH3)3C]2C6H2-2-(OH)CH=N]2C6H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
546.83
Beilstein:
5464823
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
52,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −315±15°, c = 1 in methylene chloride
Punto di fusione
205-207 °C (lit.)
Gruppo funzionale
imine
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(\C=N\[C@@H]2CCCC[C@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3/b37-21+,38-22+/t29-,30-/m1/s1
FYNXDGNCEBQLGC-LQWPWIHBSA-N
Applicazioni
Amylases from Aspergillus oryzae are used to prevent staling in the baking industry, clarify haze from fruit juices and alcoholic beverages, and produce glucose and maltose syrup products.
Versatile ligand for asymmetric catalysis.[1] Ligand used for preparing Jacobsen′s catalyst suitable for enantioselective epoxidation of olefins lacking functional groups.[2][3][4]
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Azioni biochim/fisiol
α-amylase catalyzes the hydrolysis of internal α-1,4-O-glycosidic bonds in starches to release α-anomeric sugars.
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Note legali
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S. Chang et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6939-6939 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 113, 7063-7063 (1991)
E.N. Jacobsen et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 7063-7063 (1991)
L. Deng et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4320-4320 (1992)
Articoli
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC