Documenti
715425
Sigma-Aldrich
Chloro[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
95%
Sinonimo/i:
[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24ClCuN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
273-277 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(N2C=CN(\C2=[Cu]/Cl)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.ClH.Cu/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
JMQRNHTTZWNLMH-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Catalyst for:
  • Hydroboration of terminal alkynes
  • Click reaction of azides with terminal alkynes
  • Hydrosilylation of ketones and azide-alkyne cycloadditions
  • Regioselective boron addition to internal alkynes
  • Hydroboration
  • Methylenation-Diels-alder cyclization
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3