380709
Benzyl 4-hydroxybenzoate
99%
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, Benzyl paraben
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
109-112 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?