Documenti fondamentali
714283
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-propionic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Sinonimo/i:
L-Azidoalanine cyclohexylammonium salt, N3-Ala-OH CHA salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5N3O2 · C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Saggio
≥98% (CE)
Stato
crystals
Attività ottica
[α]/D +12.0±1.0°, c = 1 in methanol
Composizione
carbon, 49.9-51.0%
nitrogen, 25.6-26.7%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C3H5N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(7)8)5-6-4/h6H,1-5,7H2;2H,1H3,(H,7,8)/t;2-/m.0/s1
CGKQKHCXMKZFEF-WNQIDUERSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)