Documenti fondamentali
714208
Sigma-Aldrich
L-Allysine ethylene acetal
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoic acid
Scegli un formato
250 MG
150,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
150,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
crystals
Attività ottica
[α]/D +4.0±0.3°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCC1OCCO1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c9-6(8(10)11)2-1-3-7-12-4-5-13-7/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-/m0/s1
RQULWPSGQYZREI-LURJTMIESA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michael F Wempe et al.
Journal of inherited metabolic disease, 42(3), 565-574 (2019-01-22)
Pyridoxine-dependent epilepsy (PDE) is often characterized as an early onset epileptic encephalopathy with dramatic clinical improvement following pyridoxine supplementation. Unfortunately, not all patients present with classic neonatal seizures or respond to an initial pyridoxine trial, which can result in the
Elizabeth Mary Mathew et al.
International journal of analytical chemistry, 2018, 2583215-2583215 (2018-08-30)
Pyridoxine dependent epilepsy is a condition where the affected infant or child has prolonged seizures (status epilepticus), which are nonresponsive to anticonvulsant therapy but can be treated with pharmacological doses of pyridoxine. If identified earlier and treated prophylactically with pyridoxine