Documenti fondamentali
Z406317
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Seal polypropylene overcaps
thread for 33 mm, pack of 50 ea
Scegli un formato
50 EA
80,70 €
80,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
80,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
80,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE liner
Confezionamento
pack of 50 ea
Raccordi
thread for 33 mm
Descrizione generale
Red plastic overcap protects metal crown cap.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)