Documenti fondamentali
712140
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranoside
≥90% (HPLC)
Scegli un formato
1 G
481,00 €
481,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
481,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.55
Beilstein:
1442065
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
481,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
lumps
Attività ottica
[α]/D 23.0±2.0°, c = 1 in chloroform
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-20-23-15-9-4-10-16-23)26(32-19-22-13-7-3-8-14-22)25(24(17-29)34-28)31-18-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
MOKYEUQDXDKNDX-DFLSAPQXSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)