Documenti fondamentali
711977
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-4-(2-propynyl)-L-proline
≥96%
Sinonimo/i:
Boc-(R)-4-propargyl-L-proline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96%
≥96.0% (TLC)
Stato
lumps
Attività ottica
[α]/D -34.0±2°, c = 1% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](CC#C)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4/c1-5-6-9-7-10(11(15)16)14(8-9)12(17)18-13(2,3)4/h1,9-10H,6-8H2,2-4H3,(H,15,16)/t9-,10+/m1/s1
DMBBSZBBZZUEMF-ZJUUUORDSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)