SML2948
Mca-APK(Dnp)-OH trifluoroacetate
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Mca-APK(Dnp) TFA salt (Mca = 7-Methoxycoumarin-4-yl; Dnp = 2,4-dinitrophenyl), Mca-Ala-Pro-Lys(Dnp) TFA salt, Mca-Ala-Pro-Lys(Dnp)-OH TFA salt
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
film or powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to dark beige
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3