Documenti
702498
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
97%
Sinonimo/i:
(2S)-4-Oxo-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-Butyl 2-methyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(methoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]22/D +14.0°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
42-46 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C