Documenti fondamentali
710180
Sigma-Aldrich
Di-2-methoxyethyl azodicarboxylate
≥90.0%
Sinonimo/i:
Azodicarboxylic acid bis(2-methoxyethyl ester), DMEAD
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.21
Beilstein:
11134057
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥90.0%
Stato
crystals
Gruppo funzionale
azo
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCCOC(=O)\N=N\C(=O)OCCOC
InChI
1S/C8H14N2O6/c1-13-3-5-15-7(11)9-10-8(12)16-6-4-14-2/h3-6H2,1-2H3/b10-9+
PGHKJMVOHWKSLJ-MDZDMXLPSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Self-react. D - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Di-2-methoxyethyl azodicarboxylate (DMEAD): an inexpensive and separation-friendly alternative reagent for the Mitsunobu reaction.
Sugimura, T. and Hagiya, K.
Chemistry Letters (Jpn), 36, 566-567 (2007)