166804
Dibenzyl azodicarboxylate
technical grade, 90%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
43-47 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCc1ccccc1)\N=N\C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/b18-17+
IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3