Documenti fondamentali
710032
Sigma-Aldrich
Cyclohexylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
210-215 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C11H18BNO4/c1-13-7-10(14)16-12(17-11(15)8-13)9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3
SLUNFPHQHGXTCG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)