Documenti fondamentali
666513
Sigma-Aldrich
2-Chloropyridine-4-boronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
2-Chloropyridine-4-boronic acid
Scegli un formato
1 G
18,35 €
5 G
152,00 €
18,35 €
Prezzo di listino36,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
18,35 €
5 G
152,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cl(C5H3N)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
18,35 €
Prezzo di listino36,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Punto di fusione
155-163 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3,9-10H
WJYRVVDXJMJLTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Applicazioni
Substrate in a peroxide mediated hydroxydeboronation providing good yields of halohydroxypyridines.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)