Documenti fondamentali
709646
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
95%
Sinonimo/i:
2,6-Dichloropyridine-4-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
44-48 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
Stringa SMILE
Clc1cc(C=O)cc(Cl)n1
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-3H
MVCMPKYZHKUBCL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)