Documenti fondamentali
694134
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminopropyl)piperidine
95%
Sinonimo/i:
3-Piperidinopropylamine
Scegli un formato
5 G
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
201,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.476
Densità
0.895 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H18N2/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
JMUCXULQKPWSTJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • A chemotype that inhibits Botulinum neurotoxin serotype A light chain, P. falciparum Malaria, and Ebola filovirus
  • Membrane targeting antibiotics
  • 5-HT3A receptor antagonists
  • Histamine H3 antagonists
  • Berberine derivatives for stabilization of G-quadruplex DNA and down regulation of oncogene c-myc
Reactant for incorporation of basic side chains into cryptolepine scaffold for antimalarial activity
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
BERBERINE ACETONE ADDUCT AldrichCPR
S567574
BERBERINE ACETONE ADDUCT
BERBERINE BISULFATE AldrichCPR
S583634
BERBERINE BISULFATE
PhenDC3 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2298
PhenDC3
Mary E Gagou et al.
Oncotarget, 5(22), 11381-11398 (2014-11-02)
Unwinding duplex DNA is a critical processing step during replication, repair and transcription. Pif1 are highly conserved non-processive 5'->3' DNA helicases with well-established roles in maintenance of yeast genome stability. However, the function of the sole member of Pif1 family
W Guo et al.
Cell death & disease, 5, e1409-e1409 (2014-09-05)
Btk and Etk/BMX are Tec-family non-receptor tyrosine kinases. Btk has previously been reported to be expressed primarily in B cells and has an important role in immune responses and B-cell malignancies. Etk has been shown previously to provide a strong