Documenti fondamentali
708968
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphate solution
NMR reference standard, 0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Scegli un formato
1 PKG
73,40 €
1 PKG
370,00 €
73,40 €
Prezzo di listino367,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
73,40 €
1 PKG
370,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5O)3PO
Peso molecolare:
326.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
73,40 €
Prezzo di listino367,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Grado
NMR reference standard
Stato
solution
Concentrazione
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Stringa SMILE
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
31P sensitivity
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sin-Ying Koou et al.
Parasites & vectors, 7, 471-471 (2014-10-11)
In Singapore, dose-response bioassays of Aedes aegypti (L.) adults have been conducted, but the mechanisms underlying resistance to insecticides remain unclear. In this study, we evaluated insecticide resistance and its underlying mechanism in field populations of Ae. aegypti adults. Seven
Davide Savy et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 19958-19970 (2015-11-12)
The molecular composition of water-soluble lignins isolated from four non-food bioenergy crops (cardoon CAR, eucalyptus EUC, and two black poplars RIP and LIM) was characterized in detail, and their potential bioactivity towards maize germination and early growth evaluated. Lignins were
Francesc A Esteve-Turrillas et al.
PloS one, 10(7), e0134042-e0134042 (2015-07-28)
Bioconjugate preparation is a fundamental step for antibody generation and immunoassay development to small chemical compounds. For analytical targets holding in their structure an aryl halogen atom, cross-coupling reactions may be a simple and efficient way to obtain functionalized derivatives;
M I Cervera et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(27), 6843-6855 (2014-05-16)
An atmospheric pressure chemical ionization source has been used to enhance the potential of gas chromatography coupled with quadrupole time-of-flight (QTOF) mass spectrometry (MS) for screening and quantification purposes in pesticide residue analysis. A screening method developed in our laboratory
Katsumasa Abe et al.
Applied and environmental microbiology, 80(18), 5866-5873 (2014-07-20)
Phosphotriesterases catalyze the first step of organophosphorus triester degradation. The bacterial phosphotriesterases purified and characterized to date hydrolyze mainly aryl dialkyl phosphates, such as parathion, paraoxon, and chlorpyrifos. In this study, we purified and cloned two novel phosphotriesterases from Sphingomonas
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the volume for the 8 inch length tube of product 708968, Triphenyl phosphate solution, NMR reference standard, 0.0485M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
    1 risposta
    1. The volume in the 8 inch length tube of product 708968, Triphenyl phosphate solution, NMR reference standard, 0.0485M in acetone-d6 (99.9 atom % D), is 0.7 ml.
      Utile?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.