Documenti fondamentali
733776
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphite solution
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
Scegli un formato
1 PKG
395,20 €
395,20 €
Prezzo di listino416,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
395,20 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
395,20 €
Prezzo di listino416,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Stato
solution
Livello qualitativo
Concentrazione
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
10 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Stringa SMILE
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
31P sensitivity
Quantità
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)