Documenti fondamentali
756911
Supelco
Triphenyl phosphate solution
NMR reference standard, 3 mM in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Scegli un formato
1 PKG
74,10 €
74,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
74,10 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5O)3PO
Peso molecolare:
326.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
74,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Concentrazione
3 mM in chloroform-d (99.8 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Stringa SMILE
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
31P sensitivity
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M I Cervera et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(27), 6843-6855 (2014-05-16)
An atmospheric pressure chemical ionization source has been used to enhance the potential of gas chromatography coupled with quadrupole time-of-flight (QTOF) mass spectrometry (MS) for screening and quantification purposes in pesticide residue analysis. A screening method developed in our laboratory
Katsumasa Abe et al.
Applied and environmental microbiology, 80(18), 5866-5873 (2014-07-20)
Phosphotriesterases catalyze the first step of organophosphorus triester degradation. The bacterial phosphotriesterases purified and characterized to date hydrolyze mainly aryl dialkyl phosphates, such as parathion, paraoxon, and chlorpyrifos. In this study, we purified and cloned two novel phosphotriesterases from Sphingomonas
Blagoj Mitrevski et al.
Journal of chromatography. A, 1362, 262-269 (2014-09-03)
Quadrupole time-of-flight mass spectrometry (Q-TOFMS) has been evaluated with respect to its applicability in comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC). At a maximum acquisition frequency, while approximately 50 full accurate mass spectra on disk were acquired per s (50Hz) in scan
Zulin Zhang et al.
Journal of separation science, 37(24), 3699-3705 (2014-10-02)
A simple and rapid method was developed for the simultaneous analysis of nine different pesticides in water samples by gas chromatography with mass spectrometry. A number of parameters that may affect the recovery of pesticides, such as the type of
Evgeni Eltzov et al.
Analytical chemistry, 87(7), 3655-3661 (2015-03-17)
Indoor air pollution became a recent concern found to be oftentimes worse than outdoor air quality. We developed a tool that is cheap and simple and enables continuous monitoring of air toxicity. It is a biosensor with both a nondisposable