706442
(S)-(−)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanoltrimethylsilyl ether solution
0.05 M in toluene
Sinonimo/i:
(2S)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, 0.05M solution in toluene, (S)-α,α-Diphenylprolinol trimethylsilyl ether, 0.05M solution in toluene, (S)-2-[Diphenyl(trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine, 0.05M solution in toluene
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.05 M in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.498
Densità
0.860 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
RSUHWMSTWSSNOW-IBGZPJMESA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)