Documenti fondamentali
ALD00386
Sigma-Aldrich
Fe(dibm)3
greener alternative
Sinonimo/i:
Baran Olefin Cross-Coupling Catalyst, Iron tris(diisobutyrylmethane)
Scegli un formato
100 MG
27,00 €
27,00 €
Prezzo di listino54,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
27,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H45FeO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
27,00 €
Prezzo di listino54,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
96-102 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.[Fe+3]
InChI
1S/3C9H15O2.Fe/c3*1-6(2)8(10)5-9(11)7(3)4;/h3*5-7H,1-4H3;/q3*-1;+3
LKNJSJQVZKKQHU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Applicazioni
Iron tris(diisobutyrylmethane) was reported by Baran and coworkers to be an effective catalyst in the cross-coupling of olefins. In the presence of phenylsilane (Aldrich 335150), several highly substituted and novel functionalized C-C bonds can be formed using simple and mild reaction conditions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.