340472
2,3,4-Trifluorotoluene
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
126-127 °C (lit.)
Densità
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H5F3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3
LRQPEHJWTXCLQY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup