Documenti fondamentali
677191
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidine methanol trimethylsilyl ether
96%
Sinonimo/i:
(2R)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, (R)-α,α-Diphenylprolinol trimethylsilyl ether, (R)-2-[Diphenyl(trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine
Scegli un formato
1 G
53,62 €
5 G
76,60 €
53,62 €
Prezzo di listino76,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
53,62 €
5 G
76,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H27NOSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
53,62 €
Prezzo di listino76,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +52±5°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.5509
Densità
1.0459 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m1/s1
RSUHWMSTWSSNOW-LJQANCHMSA-N
Descrizione generale
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether is a diarylprolinol silyl ether organocatalyst.[1]
Applicazioni
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether can be used as a catalyst to synthesize:
  • Glycofused tricyclic derivatives, which are used in the development of amyloid β-peptide diagnostic tools.[2]
  • Cyclohexene carbaldehyde derivatives by reacting benzoylnitromethane with aliphatic enals.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organocatalytic Cascade Reaction of Aliphatic Enals and Benzoylnitromethane: Synthesis of Enantioenriched Tetrasubstituted Cyclohexene Carbaldehyde
David Rodriguez FA, et al.
Journal of Chemistry, 2020 (2020)
Synthesis and Preliminary Biological Evaluation of Fluorescent Glycofused Tricyclic Derivatives of Amyloid β-Peptide Ligands
D'Orazio G, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2016(9), 1660-1664 (2016)
The diarylprolinol silyl ether system: a general organocatalyst.
Jensen KL, et al.
Accounts of Chemical Research, 45(2), 248-264 (2011)