Documenti fondamentali
706086
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(2,6-Dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid, 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Scegli un formato
250 MG
47,46 €
47,46 €
Prezzo di listino67,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
47,46 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
47,46 €
Prezzo di listino67,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
100-117 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C7H10BNO4/c1-12-6-4-3-5(8(10)11)7(9-6)13-2/h3-4,10-11H,1-2H3
ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
May contain varying amounts of anhydride
Reactant for:
  • Preparation of benzopyranone derivatives as positive GABAA receptor modulators
  • Preparation of pyrazine derivatives as orally active corticotropin releasing factor-1 receptor antagonists
  • Microwave-enhanced synthesis of trisubstituted pyridazines
  • Preparation of biaryl derivatives via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction with aryl- or heteroaryl halides
  • Preparation of 3-arylpyridines via palladium-P Phos catalyzed Suzuki cross coupling
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)